アッセイ
≥98.0% (GC)
mp
-18 °C
転移温度
flash point 97 °C
密度
0.81 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N#CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H19N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-9H2,1H3
InChI Key
HBZDPWBWBJMYRY-UHFFFAOYSA-N
詳細
アナリシスノート
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.818 - 0.820
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.6 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
97 °C - Pensky-Martens closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体