主要文書
8.18568
Sigma-Aldrich
Undecanoic acid
for synthesis
別名:
Undecanoic acid, 1-Decanecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)9COOH
CAS番号:
分子量:
186.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
203-964-2
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
フォーム
solid
expl. lim.
0.6 % (v/v)
bp
284 °C/1013 hPa
mp
26-29 °C
転移温度
flash point >112 °C
溶解性
insoluble 0.05 g/L
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
233.6 °F
引火点(℃)
> 112 °C