主要文書
8.16018
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Lysine monohydrochloride
for synthesis
別名:
(S)-(+)-Lysine monohydrochloride, Lys
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H15ClN2O2
CAS番号:
分子量:
182.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
211-519-9
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
<1 Pa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
solid
有効性
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
262 °C
溶解性
420 g/L
密度
1.28 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
360 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cl-].N[C@@H](CCCCN)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChI Key
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +20.5 - +21.5 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1