Merck
8.16003
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Aspartic acid
for synthesis
別名:
(S)-(+)-Aspartic acid, L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, Asp
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7NO4
CAS番号:
分子量:
133.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
200-291-6
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
形状
solid
pH
2.5-3.5 (20 °C, 4 g/L in H2O)
mp
269-271 °C (decomposition)
溶解性
4 g/L
かさ密度
430 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
InChI Key
CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +24.5 - +26.0 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1