安全性情報
8.14993
Sigma-Aldrich
3-Methylbutyl isovalerate
for synthesis
別名:
3-Methylbutyl isovalerate, Isopentyl isopentanoate, Isoamyl isovalerate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20O2
CAS番号:
分子量:
172.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
211-536-1
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
蒸気圧
0.8 hPa ( 20 °C)
品質水準
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
195 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 80 °C
溶解性
0.016 g/L
密度
0.855 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(CCC(C)C)C(=O)CC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-8(2)5-6-12-10(11)7-9(3)4/h8-9H,5-7H2,1-4H3
InChI Key
XINCECQTMHSORG-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay isomers (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.852 - 0.857
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
176.0 °F
引火点(℃)
80 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体