主要文書
8.14764
Sigma-Aldrich
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulfate
for synthesis
別名:
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7N5O · xH2SO4
CAS番号:
分子量:
141.13 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
254-393-0
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
フォーム
powder
有効性
>3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2-3 (20 °C, 2 g/L in H2O)
mp
350 °C
溶解性
2 g/L
かさ密度
480 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)([O-])O.Nc1nc(c(c(n1)[O-])N)N
InChI
1S/C4H7N5O.H2O4S/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10;1-5(2,3)4/h5H2,(H5,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)/p-2
InChI Key
RSKNEEODWFLVFF-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2