Merck
T3807
Sigma-Aldrich
2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sulfate salt
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥6,660
¥6,660
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥6,660
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8N6 · H2SO4
CAS番号:
分子量:
238.23
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,660
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.Nc1nc(N)c(N)c(N)n1
InChI
1S/C4H8N6.H2O4S/c5-1-2(6)9-4(8)10-3(1)7;1-5(2,3)4/h5H2,(H6,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
InChI Key
MQEFDQWUCTUJCP-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T3807-25G:
T3807-BULK:
T3807-5KG:
T3807-10G:
T3807-5G:
T3807-25KG:
T3807-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)