主要文書
8.14703
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxy-3,6-dimethylbenzoic acid
for synthesis
別名:
2,4-Dihydroxy-3,6-dimethylbenzoic acid, 3,6-Dimethyl-ß-resorcylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10O4
CAS番号:
分子量:
182.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥98.5% (HPLC)
mp
187-189 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Oc1c(c(cc(c1C(=O)O)C)O)C
InChI
1S/C9H10O4/c1-4-3-6(10)5(2)8(11)7(4)9(12)13/h3,10-11H,1-2H3,(H,12,13)
InChI Key
VHNLJRRECIZZPX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 186 °C
Melting range (upper value): ≤ 189 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3