アッセイ
≥98%
形状
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
InChI
1S/C2H8N2.2BrH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
InChI Key
BCQZYUOYVLJOPE-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
法的情報
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900833-25G:
900833-BULK:
900833-5G:
900833-VAR:
試験成績書(COA)
資料
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
ペロブスカイト ‐ ペロブスカイト タンデム型太陽電池の進展について概説します。タンデム型構造では、ペロブスカイト光吸収体のバンドギャップ設計が重要となります。
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
単接合型および多接合型の太陽電池に関して、ペロブスカイト材料の性能および安定性の向上に向けた取組みをご紹介します。