Merck
8.00948
Sigma-Aldrich
Ethylenediammonium dichloride
for synthesis
別名:
Ethylenediammonium dichloride, 1,2-Diaminoethane dihydrochloride, Ethylenediamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H8N2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
133.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
206-369-6
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
有効性
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
溶解性
300 g/L
かさ密度
650 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
InChI Key
OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1