主要文書
8.11689
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 5
for synthesis
別名:
Kryptofix® 5, 1,13-Bis(8-quinolyl)-1,4,7,10,13-pentaoxatridecane, 8,8-(1,4,7,10,13-Pentaoxatridecylene)-diquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H28N2O5
CAS番号:
分子量:
448.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
260-674-9
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
フォーム
powder
mp
72-76 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
n1c2c(ccc1)cccc2OCCOCCOCCOCCOc3c4ncccc4ccc3
InChI
1S/C26H28N2O5/c1-5-21-7-3-11-27-25(21)23(9-1)32-19-17-30-15-13-29-14-16-31-18-20-33-24-10-2-6-22-8-4-12-28-26(22)24/h1-12H,13-20H2
InChI Key
GHYUCQLUMXYVRT-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Kryptofix® 5 for synthesis. CAS 57310-75-5, molar mass 448.52 g/mol.
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 72 °C
Melting range (upper value): ≤ 76 °C
Identity (IR): passes test
法的情報
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1