主要文書
8.10646
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 221
for synthesis
別名:
Kryptofix® 221, 4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H32N2O5
CAS番号:
分子量:
332.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
250-592-1
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: reductant
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N21CCOCCN(CCOCCOCC2)CCOCCOCC1
InChI
1S/C16H32N2O5/c1-7-19-8-2-18-5-11-22-15-13-20-9-3-17(1)4-10-21-14-16-23-12-6-18/h1-16H2
InChI Key
HDLXPNDSLDLJHF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Kryptofix® 221 for synthesis. CAS 31364-42-8, molar mass 332.43 g/mol.
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.107 - 1.114
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5
法的情報
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup