安全性情報
8.08540
Sigma-Aldrich
Ethyl pentanoate
for synthesis
別名:
Ethyl pentanoate, Ethyl valerate, Valeric acid ethyl ester, Pentanoic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3COOC2H5
CAS番号:
分子量:
130.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
208-726-1
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
蒸気圧
3 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
400 °C
expl. lim.
1 % (v/v)
屈折率
n20/589 1.399
bp
145 °C/1013 hPa
mp
-91 °C
転移温度
flash point 35 °C
溶解性
2.23 g/L
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-6-7(8)9-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
ICMAFTSLXCXHRK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.874 - 0.875
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体