安全性情報
8.08514
Sigma-Aldrich
Pentanonitrile
for synthesis
別名:
Pentanonitrile, Butyl cyanide, Valeronitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CN
CAS番号:
分子量:
83.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352117
EC Index Number:
203-781-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
7.0 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
520 °C
有効性
332 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
141 °C/1013 mbar
mp
-96 °C
転移温度
flash point 38 °C
密度
0.799 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h2-4H2,1H3
InChI Key
RFFFKMOABOFIDF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.798 - 0.800
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.4 °F
引火点(℃)
38 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体