807521
8.07521
別名:
1-Phenylpropane
1 of 10
Sigma-Aldrich
P25701
ヘキシルベンゼン
296848
エチルベンゼン
82119
プロピルベンゼン
P52407
Supelco
1.50428
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm)
1.50547
LiChrospher® RP-18 (5µm) Hibar® RT 250-4.6
8.14505
1,2,4-Trimethylbenzene
49453-U
C4-C24偶数炭素数飽和FAME
03079
Millipore
1.13306
Bactident™ Coagulase
liquid
200
Danger
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Respiratory system
3 - Flammable liquids
WGK 2
107.6 °F - closed cup
42.0 °C - closed cup
第4類:引火性液体 第二石油類 危険等級III 非水溶性液体
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
製品番号
ロット番号・バッチ番号