安全性情報
8.07480
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol monoisopropyl ether
for synthesis
別名:
Ethylene glycol monoisopropyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12O2
CAS番号:
分子量:
104.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-685-6
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
5.99 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
240 °C
有効性
5111 mg/kg LD50, oral (Rat)
1445 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-13.0 % (v/v)
mp
<-60 °C
転移温度
flash point 43-45 °C
密度
0.90 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C(C)C)CCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2)7-4-3-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
HCGFUIQPSOCUHI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.903 - 0.904
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
109.4 - 113.0 °F - Equilibrium method
引火点(℃)
43 - 45 °C - Equilibrium method
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体