安全性情報
8.06851
Sigma-Aldrich
1-Nitropropane
for synthesis
別名:
1-Nitropropane, N-Nitropropane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7NO2
CAS番号:
分子量:
89.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
EC Index Number:
203-544-9
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
7.6 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
420 °C
有効性
455 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.2-11.0 % (v/v)
pH
6.0 (20 °C, 0.9 g/L in H2O)
bp
131-132 °C/1013 hPa
mp
-108 °C
転移温度
flash point 36 °C
溶解性
14 g/L
密度
0.99 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+](=O)([O-])CCC
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
InChI Key
JSZOAYXJRCEYSX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.999 - 1.003
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
2-Nitropropane (GC, area%): ≤ 0.10 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体