安全性情報
8.05336
Sigma-Aldrich
Lauroyl chloride
for synthesis
別名:
Lauroyl chloride, Dodecanoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10COCl
CAS番号:
分子量:
218.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
203-941-7
品質水準
フォーム
liquid
有効性
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
145 °C/11 hPa
mp
-17 °C
転移温度
flash point >150 °C
密度
0.925 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C12H23ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3
InChI Key
NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.921 - 0.926
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
284.0 °F - closed cup
引火点(℃)
140 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体