Merck
SYX00271
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-hydroxypyridazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3ClN2O
CAS番号:
分子量:
130.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
ClC1=CC=C(O)N=N1
InChI
1S/C4H3ClN2O/c5-3-1-2-4(8)7-6-3/h1-2H,(H,7,8)
InChI Key
YICPBKWYZXFJNB-UHFFFAOYSA-N