主要文書
8.03284
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfone
for synthesis
別名:
Dimethyl sulfone, Methyl sulfone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2SO2
CAS番号:
分子量:
94.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
EC Index Number:
200-665-9
フォーム:
crystals
アッセイ:
≥99.0% (GC)
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
crystals
有効性
17000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
238 °C/1013 hPa
mp
107-110 °C
転移温度
flash point 143 °C
かさ密度
880 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H6O2S/c1-5(2,3)4/h1-2H3
InChI Key
HHVIBTZHLRERCL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 107 °C
Melting range (upper value): ≤ 110 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1