主要文書
8.02675
Sigma-Aldrich
Cyclododecanol
for synthesis
別名:
Cyclododecanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24O
CAS番号:
分子量:
184.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
217-031-2
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
自己発火温度
380 °C
有効性
>2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
272 °C/1013 hPa
mp
75-78 °C
転移温度
flash point 138 °C
溶解性
0.04 g/L
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC1CCCCCCCCCCC1
InChI
1S/C12H24O/c13-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-12/h12-13H,1-11H2
InChI Key
SFVWPXMPRCIVOK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
280.4 °F
引火点(℃)
138 °C