安全性情報
8.02527
Sigma-Aldrich
Cobalt(II) acetylacetonate
for synthesis
別名:
Cobalt(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)cobalt(II), Bis(2,4-pentanedionato) cobalt(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14CoO4
CAS番号:
分子量:
257.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
237-855-6
蒸気圧
<1 hPa ( 25 °C)
品質水準
有効性
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
170-180 °C
溶解性
5.1 g/L
密度
0.83 g/cm3 at 20 °C
アナリシスノート
Assay (ex Co): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 168 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3