安全性情報
8.01553
Sigma-Aldrich
Butyl 2,3-epoxypropyl ether
for synthesis
別名:
Butyl 2,3-epoxypropyl ether, Glycidol butyl ether, Butyl glycidyl ether, BGE, 1,2-Epoxy-3-butoxypropane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14O2
CAS番号:
分子量:
130.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
219-376-4
NACRES:
NA.22
This item can only be ordered on the Merck Millipore website.
蒸気圧
5 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥94.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
215 °C
有効性
1660 mg/kg LD50, oral (Rat)
2520 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
163-165 °C/1013 mbar
転移温度
flash point 43 °C
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O1C(C1)COCCCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-8-5-7-6-9-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
YSUQLAYJZDEMOT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.911 - 0.915
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
129.2 °F - closed cup
引火点(℃)
54 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第2種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体