800740
8.00740
別名:
Terephthalic acid dichloride
1 of 10
Sigma-Aldrich
120871
テレフタロイルクロリド
I19403
イソフタロイルクロリド
215813
水素化カリウム
Supelco
32764
アフラトキシンB1-13C17 溶液
604127
テレフタロイルクロリド-α,α'-13C2
205273
チタン(IV)イソプロポキシド
441619
(1S)-(+)-3-Carene
ERMEF412
Brown coal (GCV, NCV, element content and trace elements)
107565
1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロ-2-フェニル-2-プロパノール
Z740625
Aldrich® Essentials crystallizing dish, without spout
solid
200
Danger
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Respiratory system
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
356.0 °F - closed cup
180 °C - closed cup
劇物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
製品番号
ロット番号・バッチ番号