Merck
604127
Sigma-Aldrich
テレフタロイルクロリド-α,α'-13C2
99 atom % 13C
別名:
1,4-Benzenedi(carbonyl-13C) dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C2C6H4Cl2O2
CAS番号:
分子量:
205.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
mp
79-81 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
Cl[13C](=O)c1ccc(cc1)[13C](Cl)=O
InChI
1S/C8H4Cl2O2/c9-7(11)5-1-2-6(4-3-5)8(10)12/h1-4H/i7+1,8+1
InChI Key
LXEJRKJRKIFVNY-BFGUONQLSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
356.0 °F - closed cup
引火点(℃)
180 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
604127-VAR:
604127-BULK:
604127-250MG:
試験成績書(COA)