主要文書
8.00649
Sigma-Aldrich
3-Nitrophthalic acid
for synthesis
別名:
3-Nitrophthalic acid, 3-Nitrobenzene-1,2-dicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
3-(NO2)C6H3-1,2-(COOH)2
CAS番号:
分子量:
211.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
210-030-8
品質水準
フォーム
powder
mp
210-215 °C
溶解性
20 g/L
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3