安全性情報
8.00589
Sigma-Aldrich
Methacrylic acid alkylester (mixture of C₁₂-C₁₆)
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
別名:
Methacrylic acid alkylester (mixture of C₁₂-C₁₆), Dodecyl 2-methylpropenoate, Lauryl methacrylate, Methacrylic acid dodecyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
292-094-7
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
liquid
mp
-25 °C
転移温度
flash point 105 °C
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
assay n-C12 isomer (GC, area%): 60.0 - 70.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.873 - 0.875
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
221.0 °F
引火点(℃)
105 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体