安全性情報
8.00175
Sigma-Aldrich
2-Acetylthiophene
for synthesis
別名:
2-Acetylthiophene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6OS
CAS番号:
分子量:
126.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
201-804-6
蒸気圧
2.7 hPa ( 50 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
265 °C (DIN 51794)
有効性
25-200 mg/kg LD50, oral (Rat)
370 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
211-213 °C/1013 hPa
mp
9-11 °C
転移温度
flash point 97 °C
溶解性
14 g/L
密度
1.17 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H6OS/c1-5(7)6-3-2-4-8-6/h2-4H,1H3
InChI Key
WYJOVVXUZNRJQY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.168 - 1.172
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.6 °F
引火点(℃)
97 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体