800029
8.00029
別名:
Acetylenedicarboxylic acid dimethyl ester
Sigma-Aldrich
D138401
ジメチル アセチレンジカルボキシラート
95%
1 of 10
159441
ジエチル アセチレンジカルボキシラート
8.03038
Dicyclopentadiene
454338
ジシクロペンタジエン
T25801
テトラフェニルシクロペンタジエノン
604054
ジメチル アセチレンジカルボキシラート-1,2,3,4-13C4
Supelco
1.09535
pH-indicator strips pH 0 - 14 Universal indicator
424471
1,2,3,4-テトラメチル-1,3-シクロペンタジエン
175501
三フッ化ホウ素ジエチルエーテラート
1.05554
TLC aluminum sheets, Silica gel 60 F₂₅₄
liquid
200
Danger
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
86 °C - closed cup
製品番号
ロット番号・バッチ番号