安全性情報
65044-M
Sigma-Aldrich
Hemacolor® Stain Set
別名:
Hematology Stain, Hematology Solutions
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
アプリケーション
HARLECO® Complete stain set for quick differential staining of peripheral blood cells
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Complete stain set for quick differential staining of peripheral blood cells. Similar results to that of Wright/Wright-Giemsa Stain.
構成
Methanol fixative, eosin stain and methylene blue stain.
法的情報
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HEMACOLOR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. What would be an appropriate mounting media for staining thin blood smears using product number 65044-93 T?
    1 回答
    1. The Hemacolor Stain Set does not recommend the use of coverslips as they result in stain fading. However, options for viewing the slides include placing immersion oil directly on the smear, viewing under the microscope, and storing the slides at room temperature in the dark. Alternatively, coverslips can be placed on top of the slide without using mounting media.