安全性情報
620-M
Sigma-Aldrich
Giemsa Stain Solution Modified Azure Blend
HARLECO® Polychromatic stain used primarily with Wright Stain to stain blood cells and bone marrow specimens
別名:
Hematology Stain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
品質水準
形状
liquid
転移温度
flash point 11 °C
λmax
520-530 nm (Eosin)
645-655 nm (Azure)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
15-25°C
アプリケーション
HARLECO® Polychromatic stain used primarily with Wright Stain to stain blood cells and bone marrow specimens
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Polychromatic stain used primarily with Wright Stain to stain blood cells and bone marrow specimens. Has various other uses in microbiology and histology staining.
Dilute with 50 volumes of distilled water or buffer immediately before use.
法的情報
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F
引火点(℃)
11 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
620-75:
試験成績書(COA)