安全性情報
6.18550
Sigma-Aldrich
Triethylamine
for chromatography
別名:
Triethylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)3N
CAS番号:
分子量:
101.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
for chromatography
品質水準
蒸気密度
3.48 (vs air)
蒸気圧
72 hPa ( 20 °C)
フォーム
liquid
expl. lim.
1.2-9.3 % (v/v)
テクニック
HPLC: suitable
pH
(12.7 at 100 g/l at 15 °C (59 °F))
bp
89.3 °C (192.7 °F)
溶解性
water: soluble (112.4 g/l at 20 °C (68 °F))
密度
0.72 g/cm3 (at 25 °C (77 °F))
アプリケーション
general analytical
SMILES記法
N(CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Triethylamineis used as a mobile phase reagent in reversed-phase liquid chromatography todeactivate free silanol groups present in the stationary phase. It can also beused as a micellar mobile phase.[1][2]
アプリケーション
Triethylamine can be used as:
  • An environmentally friendly mobile phase component in liquid chromatographic technique for separating analgesic and antipyretic drugs such as propyphenazone, caffeine, paracetamol, and its degradation impurity 4-aminophenol.[3]
  • Mobile phase component in the determination of polyamines in thermosetting polymers.[4]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN26185501000:
5937830001:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Green chromatography separation of analytes of greatly differing properties using a polyethylene glycol stationary phase and a low-toxic water-based mobile phase
Satinsky D, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 405, 6105-6115 (2013)
System peaks observed in capillary liquid chromatography with eluents containing triethylamine
Kafkova, B, et al.
Chromatographia, 56, 445-447 (2002)
Liquid chromatography method to determine polyamines in thermosetting polymers
Dopico-Garcia MS, et al.
Analytica Chimica Acta, 667(1-2), 123-129 (2010)
Improved efficiency in micellar liquid chromatography using triethylamine and 1-butanol as mobile phase additives to reduce surfactant adsorption
Thomasa DP and Foleya JP
Journal of Chromatography A, 1205, 36-45 (2008)