製品名
ブロモフェノールブルー 溶液, 0.04% indicator
フォーム
solution
SMILES記法
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
InChI Key
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN26184050125:
IN2RCMB18405:
試験成績書(COA)