Merck
6.17691
Sigma-Aldrich
Hexane
for chromatography
別名:
n-ヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH3
CAS番号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
product name
ヘキサン, for chromatography
グレード
for chromatography
品質水準
蒸気密度
~3 (vs air)
蒸気圧
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
自己発火温度
453 °F
expl. lim.
7.7 %
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
n-Hexaneis typically used as a mobile phase solvent in normal-phase chromatography oras a diluent in reversed-phase chromatography. It can effectively separatecompounds that have similar chemical properties, such as hydrocarbons, fattyacids, and lipid samples.
アプリケーション
n-Hexanecan be used as a solvent for extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs) from smoked, grilled, and boiled meats using gas chromatography - flameionization detector (GC-FID).
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN2RCMH117691:
IN26176912500:
IN26176911000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Atmospheric pressure photoionization mass spectrometry for analysis of fatty acid and acylglycerol lipids
Cai SS, et al.
Journal of Chromatography A, 110(1-2), 15-26 (2006)
Determination of polycyclic aromatic hydrocarbons [PAHs] in processed meat products using gas chromatography--Flame ionization detector
Olatunji OS, et al.
Food Chemistry, 156, 296-300 (2014)
Alternative solvents for improving the greenness of normal phase liquid chromatography of lipid classes
Prache N, et al.
Journal of Chromatography A, 1464, 55-63 (2016)