Merck
6110-OP
Millipore
MES Monohydrate
OmniPur® Grade, >=99.0%
別名:
OmniPur® MES, Monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C4H8ON)CH2CH2SO3H · H2O
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161704
NACRES:
NA.25
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
フォーム
crystalline powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
輸送温度
ambient
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7/h1-6H2,(H,8,9,10)
InChI Key
SXGZJKUKBWWHRA-UHFFFAOYSA-N
詳細
Molecular biology grade.
Specifications:
pKa at 25°C: 5.50-6.50
Purity: ≥99.0%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
6120-1KG:
6150-25KG:
6150:
6110-100GM:
試験成績書(COA)