Merck
5.89595
Sigma-Aldrich
tert-ブチルメチルエーテル
99.8%, anhydrous
別名:
メチルtert-ブチルエーテル, メチルtert-ブチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3COCH3
CAS番号:
分子量:
88.15
Beilstein:
1730942
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
NACRES:
NA.22
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3.1 (vs air)
アッセイ
99.8%
自己発火温度
705 °F
expl. lim.
15.1 %
屈折率
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
密度
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI Key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-18.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-28 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体