Merck
5370
Millipore
L-Proline
別名:
L-Proline, Pro
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO2
CAS番号:
分子量:
115.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.25
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
詳細
RTECS - TW3584000
Merck USA index - 14, 7780
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
溶解性
water: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[N+H2]1C(CCC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)
InChI Key
ONIBWKKTOPOVIA-UHFFFAOYSA-N
詳細
A non-essential amino acid. Precursor of hydroxyproline in collagen.
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
5370-GM:
5370-100GM:
試験成績書(COA)