Merck
529567-M
Millipore
Potassium Phosphate, Dibasic, Trihydrate, Molecular Biology Grade
別名:
Potassium Phosphate, Dibasic, Trihydrate, Molecular Biology Grade, K₂HPO₄
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HK2O4P · 3H2O
CAS番号:
分子量:
228.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.25
グレード
Molecular Biology
品質水準
アッセイ
≥98% (titration)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
pKa (20 °C)
7.21
溶解性
water: soluble
微量陽イオン
heavy metals: ≤0.001%
吸収
≤0.01 at 260 nm
≤0.01 at 280 nm
その他の活性
DNases, proteases, RNases, none detected
保管温度
10-30°C
InChI
1S/2K.H3O4P.3H2O/c;;1-5(2,3)4;;;/h;;(H3,1,2,3,4);3*1H2/q2*+1;;;;/p-2
InChI Key
XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
詳細
Biological buffer (absorbance: ≤0.01 at 260 nm and 280 nm).
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
529567-1KG:
529567-1KG-M:
529567-250GM-M:
529567-250RGM:
529567-1RKG:
試験成績書(COA)