安全性情報
4.80508
Supelco
Methanol:Water 30:70 (v:v)
LiChrosolv®
別名:
30:70 MeOH:H2O solvent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.03
グレード
HPLC grade
isocratic
品質水準
製品種目
LiChrosolv®
形状
liquid
テクニック
HPLC: suitable
転移温度
flash point 35 °C
溶解性
water: soluble
密度
0.95 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
general analytical
フォーマット
mixture
保管温度
2-30°C
詳細
Methanol:Water30:70 (v:v) is a mixture of methanol and water. The key application ofmethnol:water mixture in analytical chemistry as a mobile phase in RPLC(reversed-phase liquid chromatography).
アプリケーション
Methanol:Water 30:70 (v:v) can be used as a mobile phase in the HPLC method:
  • For the quantitative determination of 3-hydroxybenzo[a] pyrene and 3-hydroxybenz[a]anthracene in the urine of PAH (polycyclic aromatic hydrocarbon) exposed workers.
  • For the extraction and quantification of hydroxymethylfurfural (HMF) and furfural in bread and bakery products.
法的情報
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
95.0 °F
引火点(℃)
35 °C
適用法令
消防法
指定可燃物
可燃性液体類
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
Assessment of hydroxymethylfurfural and furfural in commercial bakery products
Petisca C, et al.
Journal of food composition and analysis, 33(1), 20-25 (2014)
High-performance liquid chromatographic method with fluorescence detection for the determination of 3-hydroxybenzo [a] pyrene and 3-hydroxybenz [a] anthracene in the urine of polycyclic aromatic hydrocarbon-exposed workers
Gundel J, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 738(1), 47-55 (2000)
Acidity in methanol-water
Rived F, et al.
Analytica Chimica Acta, 439(2), 315-333 (2001)