475992
mTOR Inhibitor XII, Torin2
別名:
mTOR Inhibitor XII, Torin2, 9-(6-aminopyridin-3-yl)-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)benzo[h][1,6]naphthyridin-2(1H)-one, DNA-PK Inhibitor VII, PI 3-K Inhibitor XIX, PI 4-K Inhibitor
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥99% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
有効性
2 nM IC50
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
yellow
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
生物化学的/生理学的作用
MTOR
包装
警告
再構成
その他情報
Liu, Q., et al. 2010, J Biol Chem.284, 8023.
WGK
WGK 3
Jan Code
475992-MG:
475992-10MG:
試験成績書(COA)