安全性情報
376
Sigma-Aldrich
Wright Stain Powder
Harleco®, certified by the BSC
別名:
Wright Stain Powder, Hematology Stain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116121
EC Index Number:
273-541-5
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
認証
certified by the BSC
品質水準
フォーム
solid
メーカー/製品名
Harleco®
λmax
520-530 nm (Eosin)
645-655 nm (Azure)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[s]5c6c(nc7c5cc(cc7)N(C)C)cc[c](c6)=[N+](C)C.Brc1c2[o+]c3c(c(c2cc(c1O)Br)c4c(cccc4)C(=O)O)cc(c(c3Br)O)Br
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13/h1-6H,(H2-,25,26,27,28);5-10H,1-4H3/q;+1/p+1
InChI Key
AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
詳細
HARLECO® For differential blood staining
HARLECO® Wright Stain
376-12 25g Glass Bottle
アプリケーション
Certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Used extensively in staining blood cells.
HARLECO® For differential blood staining
法的情報
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
376-16:
376-12:
376-29:
US1S376:
試験成績書(COA)