371970
HA 1077, Dihydrochloride
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive Ca2+ antagonist with anti-vasospastic properties.
別名:
HA 1077, Dihydrochloride, Fasudil, (5-Isoquinolinesulfonyl)homopiperazine, 2HCl, PKG Inhibitor VII
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
water: 1 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(N3CCNCCC3)c1c2c(cncc2)ccc1
InChI
1S/C14H17N3O2S/c18-20(19,17-9-2-6-15-8-10-17)14-4-1-3-12-11-16-7-5-13(12)14/h1,3-5,7,11,15H,2,6,8-10H2
InChI Key
NGOGFTYYXHNFQH-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
PKA
警告
再構成
その他情報
Swärd, K., et al. 2000. J. Physiol.522, 33.
Takizawa, S., et al. 1993. Eur. J. Pharmacol. 250, 431.
Seto, M., et al. 1991. Eur. J. Pharmacol.195, 267.
Shirotani, M., et al. 1991. J. Pharmacol. Exp. Ther.259, 738.
Asano, T., et al. 1990. Eur. J. Pharmacol.190, 365.
Sasaki, Y., and Sasaki, Y. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.171, 1182.
Asano, T., et al. 1989. Br. J. Pharmacol. 98,1091.
WGK
WGK 3
Jan Code
371970-1MG:
371970-1.1ML:
371970-MG:
試験成績書(COA)