安全性情報
361552
Sigma-Aldrich
GSK-3 Inhibitor IX
InSolution, ≥97%
別名:
InSolution GSK-3 Inhibitor IX
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10BrN3O2
CAS番号:
分子量:
356.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1cc2c(cc1)\C(=C3\Nc4c(cccc4)C\3N=O)\C(=O)N2
InChI
1S/C16H10BrN3O2/c17-8-5-6-9-12(7-8)19-16(21)13(9)15-14(20-22)10-3-1-2-4-11(10)18-15/h1-7,14,18H,(H,19,21)/b15-13-
InChI Key
WFRDXNRAUPBBTO-SQFISAMPSA-N
詳細
A cell-permeable, highly potent, selective, reversible, and ATP-competitive inhibitor of GSK-3α/β (IC50 = 5 nM). Specificity was confirmed using various Cdk′s (IC50 = 83 nM for Cdk5/p25, 300 nM for Cdk2/cyclin A, 320 nM for Cdk1/cyclin B, and 10 µM for Cdk4/cyclin D1), MAP kinases, PKA, PKC isoforms, PKG, CK, and IRTK (IC50 ≥ 10 µM). Inhibition of GSK by BIO has been shown to result in the activation of the Wnt signaling pathway and sustained pluripotency of human and murine embryonic stem cells (ESCs).
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: yes
Product competes with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 5 nM against GSK-3α/β
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
物理的形状
A 10 mM (500 µg/140 µl) solution of GSK-3 Inhibitor IX (Cat. No. 361550) in DMSO.
その他情報
Polychronopoulos, P., et al. 2004. J. Med. Chem.47, 935.
Sato, N., et al. 2004. Nat. Med.10, 55.
Meijer, L., et al. 2003. Chem. Biol.10, 1255.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
Jan Code
361552-500UG:
試験成績書(COA)