安全性情報
361548
Sigma-Aldrich
GSK-3β Inhibitor VII
The GSK-3β Inhibitor VII, also referenced under CAS 99-73-0, controls the biological activity of GSK-3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
別名:
GSK-3β Inhibitor VII, α-4-Dibromoacetophenone, TPK I Inhibitor, Tau Protein Kinase I Inhibitor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6Br2O
CAS番号:
分子量:
277.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.77
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
詳細
RTECS - AM6950000
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
protect from light
white
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
BrCC(=O)c1ccc(cc1)Br
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI Key
FKJSFKCZZIXQIP-UHFFFAOYSA-N
詳細
A phenyl α-bromomethyl ketone compound that acts as a cell-permeable, and non-ATP competitive inhibitor of GSK-3β (IC50 = 0.5 µM). This reactive alkylating agent is selective towards GSK-3β and does not affect PKA activity even at concentrations as high as 100 µM.
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: yes
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 0.5 µM against GSK-3β
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
その他情報
Conde, S., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 4631.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Jan Code
361548-MG:
361548-5MG:
試験成績書(COA)