345717M
345717-M
1 of 10
Supelco
56865
トリフルオロ酢酸アンモニウム
Avanti
860059P
ガングリオシドGT1b
Sigma-Aldrich
334626
フッ化スズ(II)
90872
アセトン
345742
Ganglioside GD1b, Disialo, Human Brain
409308
ヨウ化スズ(II)
238732
1.00264
ギ酸
50862
Super-DHB
567530
水酸化ナトリウム
100
≥98% (TLC)
lyophilized solid
Calbiochem®
OK to freeze
white
chloroform: methanol: water (2:1:0.1): solubleethanol: soluble
−20°C
複合糖質
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
345717-25MG: 345717-25MG-M: 345717-MG:
製品のロット番号・バッチ番号を入力して、試験成績書(COA) を検索できます。ロット番号・バッチ番号は、製品ラベルに「Lot」または「Batch」に続いて記載されています。
製品番号
ロット番号・バッチ番号