Merck
218745
Sigma-Aldrich
Caspase Inhibitor III
The Caspase Inhibitor III, also referenced under CAS 634911-80-1, controls the biological activity of Caspase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
別名:
Caspase Inhibitor III, Boc-D-FMK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H18FNO5
CAS番号:
分子量:
263.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
フォーム
semisolid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
off-white
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
FCC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)CC(=O)OC
InChI
1S/C11H18FNO5/c1-11(2,3)18-10(16)13-7(8(14)6-12)5-9(15)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,13,16)
InChI Key
MXOOUCRHWJYCAL-UHFFFAOYSA-N
詳細
A broad-spectrum cell-permeable and irreversible caspase inhibitor.
A cell-permeable, irreversible, broad-spectrum caspase inhibitor.
生物化学的/生理学的作用
Cell permeable: yes
Primary Target
broad spectrum caspase
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
シーケンス
Boc-Asp(OMe)-CH₂F*
再構成
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C) for long-term storage or refrigerate (4°C) for short-term storage. Stock solutions are stable for up to 4 months at 4°C or for up to 1 year at -20°C.
アナリシスノート
single spot by TLC
その他情報
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
D’Mello, S.R., et al. 1998. J. Neurochem. 70, 1809.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
218745-1RMG:
218745-1MG:
218745-0MG:
218745-50MG:
218745-250RUG:
218745-MG:
218745-250UG:
試験成績書(COA)