208743
Calpain Inhibitor XI
The Calpain Inhibitor XI, also referenced under CAS 145731-49-3, controls the biological activity of Calpain. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
別名:
Calpain Inhibitor XI, Z-L-Abu-CONH(CH₂)₃-morpholine
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
色
white to off-white
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N2(CCOCC2)CCCNC(=O)C(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)OCc1ccccc1)CC(C)C)CC
InChI
1S/C26H40N4O6/c1-4-21(23(31)25(33)27-11-8-12-30-13-15-35-16-14-30)28-24(32)22(17-19(2)3)29-26(34)36-18-20-9-6-5-7-10-20/h5-7,9-10,19,21-22H,4,8,11-18H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,32)(H,29,34)
InChI Key
TZVQRMYLYQNBOA-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
calpain 1, calpain 2
包装
警告
シーケンス
物理的形状
再構成
その他情報
DeBiasi, R.L., et al. 2001. J. Virol.75, 351.
Saatman, K.E., et al. 2000. J. Cereb. Blood Flow Metab.20, 66.
Stelmasiak, Z., et al. 2000. Med. Sci. Monit.6, 426.
Blomgren, K., et al. 1999. J. Biol. Chem.274, 14046.
James, T., et al. 1998. J. Neurosci. Res.51, 218.
Li, Z., et al. 1996. J. Med. Chem.39, 4089.
Saatman, K.E, et al. 1996. Proc. Natl. Acad. Sci. USA93, 3428.
Bartus, R.T., et al. 1995. Neurol. Res.17, 249.
Bartus, R.T., et al. 1994. Stroke25, 2265.
WGK
WGK 1
Jan Code
208743-0MG:
208743-MG:
208743-1GM:
208743-5MG:
208743-1MG:
試験成績書(COA)
関連コンテンツ
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
タンパク質の単離と特性解析におけるタンパク質分解を予防して、サンプル調製でタンパク質を保護するために、ニーズに応じてさまざまなプロテアーゼ阻害剤を選択しましょう。