203830
BRD2 Inhibitor II, BIC1
The BRD2 Inhibitor II, BIC1 controls the biological activity of BRD2.
別名:
BRD2 Inhibitor II, BIC1, 1-(2-(1H-Benzimidazol-2-ylsulfanyl)ethyl)-3-methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazole-2-thione, 1-(2-(1H-Benzo[d]imidazol-2-ylthio)ethyl)-3-methyl-1H-benzo[d]imidazole-2(3H)-thione, BRD2 Bromodomain-Interactive Compound, BIC1
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
off-white
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
S=C(N(C)C1=C2C=CC=C1)N2CCSC3=NC4=C(N3)C=CC=C4
詳細
包装
警告
再構成
WGK
WGK 2
Jan Code
203830-10MG:
203830-MG:
試験成績書(COA)