アッセイ
≥99% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
色
white to off-white
溶解性
water: 100 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])([O-])Oc1c2c(ccc(c2Cl)Br)Nc1
InChI
1S/C8H6BrClNO4P/c9-4-1-2-5-7(8(4)10)6(3-11-5)15-16(12,13)14/h1-3,11H,(H2,12,13,14)/p-2
InChI Key
QRXMUCSWCMTJGU-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
詳細
警告
再構成
WGK
WGK 3
Jan Code
203788-20GM:
203788-MG:
203788-1GM:
203788-50GM:
203788-0GM:
試験成績書(COA)