安全性情報
1.93694
Supelco
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
別名:
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CoO4S · 7H2O
CAS番号:
分子量:
281.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
SMILES記法
[Co+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI Key
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1936949051:
1936940100:
1936940500:
1936940521:
1936945000:
1936945021:
IN2RCMC193694:
試験成績書(COA)